Merck
34877
Sigma-Aldrich
Wasser
HPLC Plus, suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Wasser, HPLC Plus
Qualität
HPLC Plus
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0003% non-volatile matter
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.1 mg/kg
fluoride (F-): ≤0.1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤0.1 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.1 mg/kg
HPLC-Gradient
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wasser mit Gütegrad HPLC Plus eignet sich ideal für die UHPLC (Ultrahochdruck-Flüssigchromatographie) Gradientenelution und HPLC-Untersuchungen.
Anwendung
In den folgenden Untersuchungen wurde Wasser verwendet:
  • Für die Präparation von verdünnten Salzsäurelösungen, die zur Herstellung von Aminosäure-Standardlösungen benötigt werden.
  • Im Probenentnahmeschritt während der mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) durchgeführten Analyse zur Bestimmung von freien (FAA) und kombinierten Aminosäuren (CAA) in Aerosolproben.
  • Präparation für die tryptische Verdauung von Standardproteinproben und die Milchverdauung von Milchproben.
  • Präparation von C60-Aminopropylsilica.
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34877-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34877-2.5L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Manolis Mandalakis et al.
Journal of chromatography. A, 1217(1), 143-150 (2009-12-08)
The analysis of amino acids by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) after their derivatization with N-(t-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide was investigated as an alternative approach for the determination of free (FAA) and combined amino acids (CAA) in aerosols. This technique showed excellent linearity
Martin Fischnaller et al.
Analytica chimica acta, 761, 92-101 (2013-01-15)
Phosphorylation of proteins is an important cellular regulatory process. The analysis of protein phosphorylation is challenging due to the high dynamic range and low abundance natures of phosphorylated species. Mass spectrometry (MS) of phosphopeptides obtained from tryptic protein digests is
Rachele M Pojednic et al.
Calcified tissue international, 96(3), 256-263 (2014-12-07)
Vitamin D receptor (VDR) expression and action in non-human skeletal muscle have recently been reported in several studies, yet data on the activity and expression of VDR in human muscle cells are scarce. We conducted a series of studies to
M Lieveld et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(6), 703-713 (2014-10-12)
Giant cell tumor of bone (GCTB) displays worrisome clinical features such as local recurrence and occasionally metastatic disease which are unpredictable by morphology. Additional routinely usable biomarkers do not exist. Gene expression profiles of six clinically defined groups of GCTB
Katrin Linke et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(1), 14-32 (2013-08-28)
Water is clearly important for the functioning of Photosystem II (PSII). Apart from being the very substrate that needs to be transported in this water oxidation enzyme, water is also vital for the transport of protons to and from the
Artikel
Review of clinically relevant ethanol metabolites and analytical method development for the analysis of ethyl glucuronide and ethyl sulfate in urine matrix.
Separation of Methotrexate (MTX)-PG; Methotrexate (MTX)-PG2; Methotrexate (MTX)-PG3 ; Methotrexate (MTX)-PG4; Methotrexate (MTX)-PG5; Methotrexate (MTX)-PG6; Methotrexate (MTX)-PG7
Protokolle
HPLC Analysis of Purified Adeno-associated Virus (AAV) on TSKgel® SP-NPR
Separation of Polyacrylic acid (PAA) 438 kDa; Polyacrylic acid (PAA) 235 kDa; Polyethylenimine (PEI) 266 kDa ; Poly(dimethyl diallyl ammonium chloride) (PIDADMACl) 204 kDa; p-Aminosalicylic acid (PAS) 7800 Da; p-Aminosalicylic acid (PAS) 257 kDa; Cationic dextran (11 kDa); Chitosan (13.4 kDa)