34861
2-Butanon
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
Ethyl-methylketon, MEK, Methyl-ethylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.49 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
71 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
960 °F
Expl.-Gr.
10.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Durchlässigkeit
335 nm, ≥50%
340 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−87 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
neat
UV-Absorption
λ: 335 nm Amax: ≤0.30
λ: 340 nm Amax: ≤0.10
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
30.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-1 °C - closed cup