Wichtige Dokumente
34852
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ethanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Durchlässigkeit
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Format
neat
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Vorsicht
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)