Wichtige Dokumente
33553
Pyridin
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.002% ammonia (NH3)
≤0.002% non-volatile matter
≤0.01% piperidine (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.2% 2-picoline (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
pH-Wert
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: in accordance
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.03 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?