Merck
329460
Sigma-Aldrich
Kerosin
reagent grade, low odor
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
15101502
NACRES:
NA.06
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.23 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
442 °F
Expl.-Gr.
5 %
bp
190-250 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
Kerosin ist eine mittlere Erdölfraktion. Es wird häufig als kommerzieller Brennstoff verwendet. Kerosin ist eine komplexe Mischung aus aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen mit Anzahlen von Kohlenstoffatomen im Bereich von C9–C16 . Flammpunkt, Destillationsbereich, Brandkenngrößen, Schwefelgehalt, Farbe und Trübungspunkt sind einige wichtige Eigenschaften von Kerosin.
Anwendung
Kerosin wird in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Als Brennstoff bei der Herstellung von Kerosin-Aluminiumoxid-Nanofluid.
  • Bei der Herstellung von Kohlenstoff-Nanopartikeln (CNP) durch ein Verfahren der unvollständigen Verbrennung.
  • Bei der Synthese von Graphen-Nanostrukturen durch thermischen Zerfall und ein anschließendes modifiziertes Hummers-Verfahren.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Kerosinbrennstoff ist für die praktische Anwendung aufgrund folgender Merkmale ideal:
  • Hohe Dichte
  • Hohe Enthalpie
  • Einfache Lagerung
Menge
3,8 l = 1 gal
18,9 l = 5 gal
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wontae Lee et al.
Nature communications, 10(1), 144-144 (2019-01-13)
Understanding how forces orchestrate tissue formation requires technologies to map internal tissue stress at cellular length scales. Here, we develop ultrasoft mechanosensors that visibly deform under less than 10 Pascals of cell-generated stress. By incorporating these mechanosensors into multicellular spheroids
J A Namocatcat et al.
Journal of contaminant hydrology, 67(1-4), 177-194 (2003-11-11)
Evolution of trimethylbenzoic acids in the KC-135 aquifer at the former Wurtsmith Air Force Base (WAFB), Oscoda, MI was examined to determine the functionality of trimethylbenzoic acids as key metabolite signatures in the biogeochemical evolution of an aquifer contaminated with
Gerardo Ramos et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 100(2), 415-422 (2007-09-25)
Dermal exposure to military (JP-8) and/or commercial (Jet-A) jet fuel suppresses cell-mediated immune reactions. Immune regulatory cytokines and biological modifiers, including platelet activating factor (PAF), prostaglandin E(2), and interleukin-10, have been implicated in the pathway of events leading to immune
A F Nordholm et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 56(7), 471-499 (1999-04-14)
Thirty-two Sprague-Dawley rats were exposed for 6 h/d for 14 consecutive days to JP-4 jet fuel vapor (2 mg/L) or room air control conditions. Following a 14- or 60-d recovery period, rats completed a battery of 8 tests selected from
Susan P Proctor et al.
Neurotoxicology, 32(6), 799-808 (2011-08-10)
One of the most prevalent workplace chemical exposures historically and currently confronting the global military and civilian workforce is jet propellant (JP) fuel (e.g., JP4, JP5, JP8, jet A1), a complex mixture of numerous hydrocarbon compounds and additives. To date
Protokolle
Summary application report for analysis of moisture in Kerosene