329428
Aktivkohle
Norit® ROW 0.8 SUPRA, pellets
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Form
pellets
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Norit® ROW 0.8 SUPRA
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable