Wichtige Dokumente
31650
Zinkchlorid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Synonym(e):
Chlorzink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
1 mmHg ( 428 °C)
Assay
≥98%
Form
crystalline powder
Verunreinigungen
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.005% insoluble in HCl
≤1.2% oxide chloride (as ZnO)
pH-Wert
4.6-5.5 (20 °C, 10%)
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤0.02%
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤0.05%
Pb: ≤10 mg/kg
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?