Wichtige Dokumente
31253
Kaliumhexacyanoferrat(III)
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonym(e):
Kaliumferricyanid, Rotes Blutlaugensalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99%
Form
crystalline
Methode(n)
titration: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-)
pH-Wert
6-9 (25 °C, 329 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChIKey
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?