Wichtige Dokumente
31252
Kaliumcyanid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥97.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Assay
≥97.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.01% thiocyanate (SCN)
pH-Wert
11.5 (20 °C, 20 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
634 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤400 mg/kg
sulfide (S2-): ≤5 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
SMILES String
[K]C#N
InChI
1S/CN.K/c1-2;
InChIKey
YUZRZFQHUCKACF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in the reduction of cassiterite for Sn isotope analysis
- gold microelectrode fabrication
- to prepare the calibration curve for colorimetric determination of hydrocyanic acid (HCN) levels in Sorghum and Sudangrass species
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?