Wichtige Dokumente
31219
Calciumhydroxid
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥96%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.03% insoluble in hydrochloric acid
≤3% CaCO3
pH-Wert
12.4-12.6 (20 °C)
Dichte
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤500 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?