Wichtige Dokumente
30410
Natriumhypophosphit Monohydrat
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% ammonium (NH4)
pH-Wert
6-8 (20 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, phosphite (as PO43-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O.[Na+].[O-][PH2]=O
InChI
1S/Na.H3O2P.H2O/c;1-3-2;/h;3H2,(H,1,2);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable