Wichtige Dokumente
30323
Natrium-(Meta-)Periodat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Synonym(e):
Natriumperiodat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99.8%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% other halogens (as Cl)
Verlust
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
SMILES String
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Zielorgane
thymus gland
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?