Merck
27081
Sigma-Aldrich
Chrom(VI)-oxid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
Chromsäureanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
Assay:
≥99.0% (RT)
Form:
powder, crystals or granules
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.005% total nitrogen (N)
pH-Wert
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
196 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤50 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChIKey
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Oxidationsmittel für Schmelz- oder Lösungsaufschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raman spectroscopy of chromium oxide supported on Al2O3, TiO2 and SiO2: A comparative study.
Hardcastle FD and Wachs IE.
J. Mol. Catal., 46(1), 173-186 (1988)
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Study of the chromium (VI) oxide-pyridine complex.
Holum JR.
The Journal of Organic Chemistry, 26(12), 4814-4816 (1961)
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)