Wichtige Dokumente
25023
Natriumacetat
puriss., anhydrous, ≥98%, powder
Synonym(e):
Essigsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Assay
≥98%
Form
powder
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
≤0.002% heavy metals (as Pb)
Verlust
≤1% loss on drying, 120 °C
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 5%)
pKa
4.76 (acetic acid)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)