Wichtige Dokumente
24254
Trichlorethylen
≥99%
Synonym(e):
TCE, Trichlorethen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
61 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
770 °F
Verunreinigungen
≤0.003% non-volatile matter
≤0.02% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84.8 °C (lit.)
Dichte
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChIKey
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup - does not flash
Flammpunkt (°C)
closed cup - does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?