Wichtige Dokumente
238503
Natriumtripolyphosphat
technical grade, 85%
Synonym(e):
Natriumtriphosphat, Natriumtriphosphat pentabasisch, Natriumtripolyphosphat pentabasisch, STPP, penta-Natriumtriphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
powder
pH-Wert
9.5-10.3 (1 g/L)
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
InChIKey
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Anwendung
- As a corrosion inhibitor for steel.
- In the preparation of chitosan nanoparticles (CSNPs) by ionic gelation.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)