Merck
232106
Sigma-Aldrich
Phosphorpentasulfid
99%
Synonym(e):
Phosphor(V)-sulfid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
P2S5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
514 °C
mp (Schmelzpunkt)
280-284 °C (lit.)
Dichte
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChIKey
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phosphorpentasulfid wird auch als Phosphor(V)-sulfid bezeichnet. Es wird weit verbreitet als ein Thiations-, Desoxygenierungs- und Dehydriermittel in organischen Synthesen eingesetzt. Es wandelt Ester leicht in Dithioester um.
Anwendung
Phosphorpentasulfid kann zur Herstellung folgender Verbindungen eingesetzt werden:
  • Polymer mit Bandlücke Poly(isothianaphthen).
  • 3,5-Diiod-2-thiopyridon und 3,5-Diiod-4-thiopyridon.
  • Phosphorpentasulfid kann auch wie folgt verwendet werden: Bei der Umwandlung von Carbonylen zu Thiocarbonylen.
  • Zur Aktivierung von Alkoholen und Carbonsäuren.
  • Zur Umwandlung von Furan in Thiophen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synthetic Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Thiation with phosphorus pentasulfide in pyridine solution.
Klingsberg E and Papa D.
Journal of the American Chemical Society, 73(10), 4988-4989 (1951)
Phosphorus (V) sulfide.
Edmondson SD and Sannigrahi M.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2004)