226815
Silberbromid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
mp (Schmelzpunkt)
432 °C (lit.)
Dichte
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable