Merck
224316
Sigma-Aldrich
Zirkonium(IV)-oxychlorid Octahydrat
greener alternative
reagent grade, 98%
Synonym(e):
Zirconylchlorid Octahydrat, Zirkonium(IV)-oxidchlorid
About This Item
Lineare Formel:
ZrOCl2 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualität
reagent grade
Assay
98%
Form
powder or crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wird als potenziell grüner Katalysator verwendet. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Basischemikalie für eine neue Reihe an gemischten Zirkoniumphosphaten, die in Katalyse, Ionenaustausch oder Photophysik eingesetzt werden können.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
High surface area solids obtained by reaction of montmorillonite with zirconyl chloride.
Yamanaka S and Brindley GW.
Clays and Clay Minerals, 27(2), 119-119 (1979)
The crystal structure of zirconyl chloride octahydrate and zirconyl bromide octahydrate.
Clearfield A and Vaughan PA.
Acta Crystallographica, 9(7), 555-558 (1956)
Preparation and properties of zirconia coatings from aquo-organic solutions of zirconyl chloride octahydrate.
Atta AP, et al.
Thin Solid Films, 197(1), 187-193 (1997)
Refinement of the crystal structure of zirconyl chloride octahydrate.
Mak TCW.
Canadian Journal of Chemistry, 46(22), 3491-3497 (1968)
Adrian M Nightingale et al.
Nature communications, 5, 3777-3777 (2014-05-07)
Channel-fouling is a pervasive problem in continuous flow chemistry, causing poor product control and reactor failure. Droplet chemistry, in which the reaction mixture flows as discrete droplets inside an immiscible carrier liquid, prevents fouling by isolating the reaction from the