Wichtige Dokumente
223468
Kaliumpermanganat
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
crystals, granules or powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH-Wert
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
Anionenspuren
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES String
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChIKey
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- sulfonal (2,2-bisethylsulfonyyl)propane
- cinchomeronic acid (pyridine-3,4-dicarboxylic acid)
- isonicotinic acid (pyridine-4-carboxylic acid)
- manganese(IV) sulfate
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable