Wichtige Dokumente
221929
Iodsäure
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
crystals or chunks
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤0.1% N compounds
Glührückstand
≤0.02%
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
4.63 g/cm3
Anionenspuren
Cl- and Br-: ≤0.02%
iodide (I-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?