Merck
221856
Sigma-Aldrich
Molybdatophosphorsäure Hydrat
ACS reagent
Synonym(e):
Molybdatophosphorsäure
About This Item
Lineare Formel:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1825.25 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
Dichte
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
Kationenspuren
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES String
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChIKey
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Molybdatophosphorsäure-Hydrat kann in der Synthese von Molybdändisulfid (MoS2)-reduzierten Graphenoxid (RGO)-Kompositen mit möglichen Anwendungen als Elektroden von Natrium-Ionen-Batterien verwendet werden. Außerdem kann es in Gegenwart von Wasserstoffperoxid als Oxidans als katalysierender Vorläufer für die Oxidation von Dibenzothiophenen in Diesel-Kraftstoffen dienen.
Verwendet bei der Herstellung eines hybrid organisch-anorganischen, elektroaktiven Materials mit möglichen Anwendungen als Kationen-freisetzende Elektrode in Batterien.
Vorstufe für die Hybridisierung organisch-anorganischer basierten molekularen Batterien mit Anwendungen in Kationen-Insertionselektroden
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oxidation reactivities of dibenzothiophenes in polyoxometalate/H 2 O 2 and formic acid/H 2 O 2 systems
Te M, et al
Applied Catalysis A: General, 219(1), 267-280 (2001)
Ultra-deep oxidative desulfurization of diesel fuel by the Mo/Al2O3-H2O2 system: The effect of system parameters on catalytic activity.
Garcia-Gutierrez JL, et al.
Applied Catalysis A: General, 334(1), 366-373 (2008)
MoS2-reduced graphene oxide composites via microwave assisted synthesis for sodium ion battery anode with improved capacity and cycling performance
Qin W, et al
Electrochimica Acta, 153 (2015)
Lira-Cantu, M. Gomez-Romero, P.
Chemistry of Materials, 10, 698-698 (1998)
Ion transport in some solid state proton conducting composites studied from volta cell emf and complex impedance spectroscopy.
Lakshmi N and Chandra S.
Bulletin of Materials Science, 25(3), 197-201 (2002)