Wichtige Dokumente
212946
Kupfer(I)-chlorid
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Kupfermonochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 546 °C)
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
430 °C (lit.)
Löslichkeit
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
SMILES String
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?