Wichtige Dokumente
199966
Aluminiumoxid
Brockmann I, standard grade, activated, acidic
Synonym(e):
Aluminiumoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 1613
Form
powder
Hersteller/Markenname
CAMAG 504-C-I
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Verunreinigungen
<0.03% Fe2O3
<0.03% SiO2
<0.4% Na2O
Partikelgröße
50-300 mesh
Porengröße
58 Å pore size
pH-Wert
4.5±0.5 ( in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
2040 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.14 (mval/g)
SMILES String
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChIKey
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)