Merck
157953
Sigma-Aldrich
Natriumdithionit
technical grade
Synonym(e):
Natriumhypodisulfit
About This Item
Lineare Formel:
NaO2SSO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
≥82.5% (iodometric)
Form
powder
pH-Wert
7-9 (20 °C, 50 g/L)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Kationenspuren
heavy metals: ≤0.002%
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Natriumhydrosulfit (Natriumdithionit, Natriumhypodisulfit, Na2S2O4) ist ein weißes, kristallines Natriumsalz. Es zersetzt sich bei Anwesenheit von atmosphärischem Sauerstoff und erzeugt Natriumhydrogensulfat. Es wird durch die Reduktion von Natriumhydrogensulfat in einer Schwefelsäurelösung mit Zink hergestellt. Es wird in der Textilindustrie häufig zur Entfärbung vor dem Färben von Stoffen eingesetzt.
Anwendung
Natriumhydrosulfit kann bei einer entsprechenden Untersuchung als Reduktionsmittel zur Reduktion von Graphitoxid verwendet werden.
Natriumhydrosulfit eignet sich bei der Verkapselung von Polynukleotiden als Mittel zur Fluoreszenzlöschung durch die Erzeugung von asymmetrischen Nanopartikeln. Außerdem wird es als Puffer zur Elution sondenmarkierter Proteine verwendet, die in der Massenspektrometrie (MS) zur Identifikation zellulärer Ziele kovalenter Kinase-Inhibitoren eingesetzt werden.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
E Gabriele Panarelli et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(17), 9487-9493 (2020-04-22)
We report on a novel approach to the study of rates and short-lived intermediates of (bio)chemical reactions that involve paramagnetic species. Temperature-cycle Electron Paramagnetic Resonance (EPR) concerns the repeated heating of a reaction mixture in the cavity of an EPR
A chemoproteomic method for identifying cellular targets of covalent kinase inhibitors
Chen C-Y and Zhang C
Genes & Cancer, 7, 148-148 (2016)
Evaluation of asymmetric liposomal nanoparticles for encapsulation of polynucleotides
Whittenton J, et al.
Langmuir, 24(16), 8533-8540 (2008)
The preparation of high performance and conductive poly (vinyl alcohol)/graphene nanocomposite via reducing graphite oxide with sodium hydrosulfite.
Zhou T, et al.
Composites Science and Technology, 71(9), 1266-1270 (2011)
A Siri Luthman et al.
Journal of biomedical optics, 24(3), 1-14 (2018-10-26)
Emerging clinical interest in combining standard white light endoscopy with targeted near-infrared (NIR) fluorescent contrast agents for improved early cancer detection has created demand for multimodal imaging endoscopes. We used two spectrally resolving detector arrays (SRDAs) to realize a bimodal