Wichtige Dokumente
127604
3-Pentanon
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Diethylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
845 °F
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
Verunreinigungen
≤0.2% water (coulometr.)
Brechungsindex
n20/D 1.392 (lit.)
pH-Wert
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Löslichkeit
water: slightly soluble
Dichte
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
complies for Proton NMR spectrum
SMILES String
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Pentanone is a diethyl ketone, which can be obtained as a major product of the condensation of propanol over ceria-zirconia mixed oxides catalyst, CexZr1-xO2.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
44.6 °F
Flammpunkt (°C)
7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?