Wichtige Dokumente
12654
Kaliumnitrit
meets analytical specification of FCC, 97-100.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
meets analytical specification of FCC
Assay
97-100.5%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp (Schmelzpunkt)
350 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 0.35 part
alcohol: slightly soluble
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
SMILES String
[K+].[O-]N=O
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChIKey
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)