Wichtige Dokumente
11204
Ammoniumcarbonat
puriss., meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
Synonym(e):
Hartshorn-Salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of NF, Ph. Franc., FCC
Form
powder or crystals
Konzentration
30.0-34.0% (NH3 , titration)
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.05% non-volatile matter
Glührückstand
≤0.05% (as SO4)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChIKey
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?