Merck
11019
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid
anhydrous, sublimed, ≥98%
About This Item
Lineare Formel:
AlCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38120507
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
1 mmHg ( 100 °C)
Assay
≥98%
Form
powder
Qualität
anhydrous
sublimed
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Verunreinigungen
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤200 mg/kg
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
  • The coagulation process for virus removal in turbid water: Explores the use of aluminum chloride in the coagulation process to remove both enveloped and non-enveloped viruses, including SARS-CoV-2 Omicron BA.2, from turbid water. This research is crucial for environmental lab technicians and researchers in academia focusing on water treatment and public health safety (Maneein S et al., 2024).
  • Enhancing pollutants removal in hospital wastewater: Compares PAC coagulation and bio-contact oxidation methods in wastewater treatment, underscoring the impact of outdated plants and the role of aluminum chloride in enhancing pollutant removal efficiency. This study is essential for environmental scientists and engineers tasked with upgrading and optimizing wastewater treatment processes (Kang Y et al., 2024).
  • Comparing the effects of Al-based coagulants in waste activated sludge anaerobic digestion: Analyzes methane yield, kinetics, and sludge implications when using aluminum-based coagulants, providing valuable insights for environmental engineers and material scientists interested in resource recovery and sustainable waste management (Pasciucco F et al., 2024).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Die gleichzeitigen Reduktionen in der Gasphase durch Wasserstoff in Gegenwart von anderen Metallhaliden resultiert in fein getrennten intermetallischen Verbindungen, die Anwendung als strukturelle Materialien oder Verbindungen finden und nützliche thermoelektrische, magnetische und oxidationsbeständige Eigenschaften aufweisen. Aluminiumnitrid kann aus den Elementen synthetisiert werden, wobei der Zusatz von AlCl3 die Kristallisierung unterstützt.
Vorsicht
Vorsicht beim Öffnen! Die überstehende Gasphase kann herstellungsbedingt geringe Mengen giftiges Phosgen enthalten.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hattori H, et al.
Acid-Base Catalysis II (1994)
Spectroscopy and electrochemistry of uranium (IV)/uranium (III) in basic aluminum chloride-1-ethyl-3-methylimidazolium chloride.
Anderson CJ, et al.
Inorganic Chemistry, 30(21), 4013-4016 (1991)
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7) (2008)
THE FRIES REARRANGEMENT OF PHENYL ISOBUTYRATE.
Briggs TI, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 34(7), 851-855 (1956)
Acceleration of the Diels-Alder reaction by aluminum chloride.
Yates P and Eaton P.
Journal of the American Chemical Society, 82(16), 4426-4437 (1960)