10220
Silbernitrat
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.8-100.5%
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
99.8-100.5%
Form
solid
Qualität
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Verunreinigungen
Al, Pb, Bi and Cu ions, complies
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.03% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
benzene: soluble 2.2 g/L
Anionenspuren
nitrite (NO2-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable