Wichtige Dokumente
07401
Sulfaminsäure
≥99.5% (alkalimetric)
Synonym(e):
Amidosulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (alkalimetric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Glührückstand
≤0.02%
mp (Schmelzpunkt)
215-225 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.151 g/cm3 at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤30 mg/kg
SMILES String
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable