Wichtige Dokumente
04115
Phosphorige Säure -Lösung
≥50%
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
≥50%
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Dichte
1.651 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤10 mg/kg
SMILES String
O[PH](O)=O
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)
InChIKey
ABLZXFCXXLZCGV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable