Wichtige Dokumente
04103
meta-Phosphorsäure
100%, lumps (glassy)
Synonym(e):
Metaphosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lumps (glassy)
Zusammensetzung
(HPO3)n, 40-50%
(NaPO3)n, 50-60%
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES String
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChIKey
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable