Merck
Z802212
Hellma® Küvetten für Absorbitionsmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 50 mm, chamber volume 2250 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Hersteller/Markenname
Hellma 176.000-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
35 mm × 12.5 mm × 52.5 mm
Mittelöffnung H
8.5 mm , aperture
Kammervolumen
2250 μL
Weglänge
50 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
Oben angebrachte Einlass/Auslass-Glasstutzen
2 Fenster, Apertur
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)