Wichtige Dokumente
Y0001749
Thiamin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Thiamin -hydrochlorid, Aneurin -hydrochlorid, Vitamin B1 -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
thiamine
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Thiamine is a water-soluble vitamin-B complex, naturally available in fruits, vegetables and poultry.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)