Wichtige Dokumente
Y0001729
Bufexamac Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Butyloxy-phenylessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bufexamac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-2-3-8-15-11-6-4-10(5-7-11)9-12(13)14/h4-7H,2-3,8-9H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
KLJMYYFCWBVKEE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)