Y0001588
Atomoxetin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S)-N-Methyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenylpropan-1- amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atomoxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)