Wichtige Dokumente
Y0001125
Orbifloxacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-5,6,8-trifluor-1,4-dihydro-7-(cis-3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-4-oxo-chinolin-3-carbonsäure, Orbax
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
orbifloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(F)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChIKey
QIPQASLPWJVQMH-DTORHVGOSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)