Y0001101
Interferon β-1a
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
interferon
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Interferon β-1a EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Normand E Allaire et al.
BMC research notes, 6, 8-8 (2013-01-08)
Clinical trials offer a unique opportunity to study human disease and response to therapy in a highly controlled setting. The application of high-throughput expression profiling to peripheral blood from clinical trial subjects could facilitate the identification of transcripts that function
F Wild
Der Nervenarzt, 84(2), 202-208 (2012-12-18)
For persons covered by statutory health insurance (SHI) an increase in the number of defined daily doses (DDD) for pharmaceuticals to treat multiple sclerosis (MS) is known but so far there has been no comparable survey for private health insurance
Diego Cadavid et al.
PloS one, 8(1), e53297-e53297 (2013-01-12)
There is an unmet need for disease-modifying therapies to improve ambulatory function in disabled subjects with multiple sclerosis. Assess the effects of natalizumab on ambulatory function in disabled subjects with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) or secondary progressive multiple sclerosis (SPMS).
Tae Ikeda et al.
No to hattatsu = Brain and development, 45(1), 49-52 (2013-04-19)
We report a case of a 15-year-old girl with relapsing-remitting multiple sclerosis (MS) who received cyclophosphamide pulse therapy. At the age of 5 years, she displayed symptoms such as headache and unconsciousness after varicella infection as the first episode of
Jeffrey A Cohen et al.
Lancet (London, England), 380(9856), 1819-1828 (2012-11-06)
The anti-CD52 monoclonal antibody alemtuzumab reduced disease activity in a phase 2 trial of previously untreated patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. We aimed to assess efficacy and safety of first-line alemtuzumab compared with interferon beta 1a in a phase 3