Wichtige Dokumente
Y0001087
Tetra-O-acetyl-mannose-triflat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-O-trifluormethansulfonyl-β-D-mannopyranose, β-D-Mannopyranose 1,3,4,6-tetra-O-acetat 2-O-Trifluormethansulfonat, Mannosetriflat, TATM
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mannose triflate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
InChIKey
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)