Wichtige Dokumente
Y0001017
Methylphenidat -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
threo-Methyl α-phenyl-α-(2-piperidyl)acetat -hydrochlorid, Ritalin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methylphenidate
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].COC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO2.ClH/c1-17-14(16)13(11-7-3-2-4-8-11)12-9-5-6-10-15-12;/h2-4,7-8,12-13,15H,5-6,9-10H2,1H3;1H
InChIKey
JUMYIBMBTDDLNG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)