Merck
Y0000867
Sertralin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sertralin -hydrochlorid, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlor-phenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalinamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NCl2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sertraline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChIKey
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Sertraline hydrochloride is a SSRI i.e selective serotonin reuptake inhibitor. It is mainly used in treating psychiatric disorders. It also is effective in treating hypotension occurring in disorders like neurocardiogenic syncope and idiopathic orthostatic hypotension which is affected by autonomic dysfunction.
Anwendung
Sertraline for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Antidepressivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Latif Moradveisi et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 202(3), 204-211 (2013-02-09)
Behavioural activation might be a viable alternative to antidepressant medication for major depressive disorder. To compare the effectiveness of behavioural activation and treatment as usual (TAU, antidepressant medication) for major depressive disorder in routine clinical practice in Iran. Patients with
Sofia Hult Lundh et al.
Human molecular genetics, 22(17), 3485-3497 (2013-05-24)
Psychiatric symptoms such as depression and anxiety are important clinical features of Huntington's disease (HD). However, the underlying neurobiological substrate for the psychiatric features is not fully understood. In order to explore the biological origin of depression and anxiety in
Alastair J Flint et al.
BMC psychiatry, 13, 38-38 (2013-01-29)
Psychotic depression (PD) is a severe disabling disorder with considerable morbidity and mortality. Electroconvulsive therapy and pharmacotherapy are each efficacious in the treatment of PD. Expert guidelines recommend the combination of antidepressant and antipsychotic medications in the acute pharmacologic treatment
Kara Zivin et al.
The American journal of psychiatry, 170(6), 642-650 (2013-05-04)
A recent Food and Drug Administration (FDA) warning cautioned that citalopram dosages exceeding 40 mg/day may cause abnormal heart rhythms, including torsade de pointes. The authors assessed relationships between citalopram use and ventricular arrhythmias and mortality. A cohort study was
Aquatic ecotoxicity of the selective serotonin reuptake inhibitor sertraline hydrochloride in a battery of freshwater test species.
Minagh E
Ecotox. Environ. Safety, 72(2), 434-440 (2009)