Merck
Y0000774
Lansoprazol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lansoprazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14F3N3O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lansoprazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChIKey
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lansoprazole for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nahuai Badiola et al.
PloS one, 8(3), e58837-e58837 (2013-03-23)
A key event in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD) is the accumulation of amyloid-β (Aβ) species in the brain, derived from the sequential cleavage of the amyloid precursor protein (APP) by β- and γ-secretases. Based on a systems biology
Jyh-Ming Liou et al.
Lancet (London, England), 381(9862), 205-213 (2012-11-20)
Whether sequential treatment can replace triple therapy as the standard treatment for Helicobacter pylori infection is unknown. We compared the efficacy of sequential treatment for 10 days and 14 days with triple therapy for 14 days in first-line treatment. For
Jun-Won Chung et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 27(11), 1675-1680 (2012-08-02)
Increased resistance of Helicobacter pylori to antibiotics has increased the need to develop new first-line treatments for H. pylori. We have prospectively evaluated 10-day sequential versus conventional triple therapy in peptic ulcer patients. One hundred and fifty-nine patients with peptic ulcer
Hala H Mosli et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 97(9), E1731-E1735 (2012-06-23)
Chromogranin A (CgA) is used as a generic tumor marker for neuroendocrine tumors. Proton pump inhibitors (PPI) are known to increase CgA, but it is not clear to what extent, and there is little information on how long PPI need
Grace Chai et al.
Pediatrics, 130(1), 23-31 (2012-06-20)
To describe trends in outpatient prescription drug utilization in US children and the changes in major areas of pediatric therapeutic use for the years 2002 through 2010. Large prescription databases (the IMS Vector One: National and Total Patient Tracker) were