Merck
Y0000688
Loratadin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-(8-Chlor-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yliden-1-piperidincarbonsäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H23N2O2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
382.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
loratadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)N1CC\C(CC1)=C2/c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
InChI
1S/C22H23ClN2O2/c1-2-27-22(26)25-12-9-15(10-13-25)20-19-8-7-18(23)14-17(19)6-5-16-4-3-11-24-21(16)20/h3-4,7-8,11,14H,2,5-6,9-10,12-13H2,1H3
InChIKey
JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Loratadine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Nichtsedierender Histamin H1-Rezeptorantagonist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Karsten Weller et al.
Acta dermato-venereologica, 93(2), 168-174 (2012-10-12)
Non-sedating H1-antihistamines are the recommended first-line treatment for chronic spontaneous urticaria. While efficacy studies usually apply continuous daily treatment regimens, many patients take their medication on demand. In this randomized, double-blind trial we tested whether on-demand H1-antihistamine desloratadine in standard
P Deep et al.
Synapse (New York, N.Y.), 34(4), 313-318 (1999-10-26)
The efficacy of amantadine in alleviating motor symptoms of Parkinson's disease may be mediated in part by stimulation of cerebral dopa decarboxylase (DDC) activity, secondary to antagonism of N-methyl-D-aspartate (NMDA) type glutamate receptors. We tested the specific hypothesis that amantadine
F Estelle R Simons et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 110(5), 777-783 (2002-11-06)
The extent of the distribution of H(1)- antihistamines into the skin and H(1)-antihistamine activity in the skin are clinically relevant in the treatment of allergic skin disorders. In a prospective, randomized, double-blind, parallel-group, multiple-dose study, we gave fexofenadine 180 mg
M Magerl et al.
The British journal of dermatology, 166(5), 1095-1099 (2012-01-17)
Cold urticaria is a rare but severe and potentially lethal condition. It is primarily treated symptomatically with H(1) -antihistamines. However, patients have a variable response to these drugs and, to date, it has not been possible to predict readily the
Mohamed El-Awady et al.
Journal of chromatography. A, 1309, 64-75 (2013-08-21)
The analysis of hydrophobic basic analytes by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) is usually challenging because of the tendency of these analytes to be adsorbed onto the inner capillary wall in addition to the difficulty to separate these compounds as they