Y0000678
Enalaprilat Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2SR)-2-[(3SR,8aRS)-3-Methyl-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
enalaprilat
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)