Merck
Y0000578
Paroxetin-hydrochlorid (wasserfrei)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Paroxetin -hydrochlorid, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)-methyl]-4-(4-fluorphenyl)-piperidin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20FNO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.83
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paroxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1
InChIKey
GELRVIPPMNMYGS-RVXRQPKJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Paroxetine hydrochloride (anhydrous) EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mats B Humble et al.
BMC psychiatry, 13, 344-344 (2013-12-24)
The drug treatments of choice for obsessive-compulsive disorder (OCD) are serotonin reuptake inhibitors (SRIs). However, a correlation between the neuropeptide oxytocin in cerebrospinal fluid and the severity of OCD has previously been shown, and oxytocin and serotonin are interconnected within
N E Ordyan et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 64-67 (2014-03-20)
The aim of the present work was an estimation of effects of chronic administration of selective serotonin reuptake inhibitors--fluoxetine (5.0 mg/kg, p.o.) and paroxetine (5.0 mg/kg, p.o.) for 14 days of postnatal period on anxiety-like behavior in the prenatally stressed
Huang-Li Lin et al.
International clinical psychopharmacology, 28(6), 339-345 (2013-07-25)
This is a single-blind, parallel, flexible-dose study to compare the efficacy and tolerability of escitalopram and paroxetine in the treatment of patients with major depressive disorder. We recruited 399 patients from the outpatient clinics of five hospitals in northern Taiwan.
Marek Krzystanek et al.
Pharmacological reports : PR, 65(3), 724-729 (2013-08-21)
Phospholipase D (PLD) plays a key role in a second messenger system producing phosphatidic acid, mediating, among others, serotonin 5-HT2 receptor activity. The aim of the study was to evaluate a possible effect of atypical antipsychotic drug, olanzapine (OLZ), and
Pleuropulmonary complications related to pulmonary instillation of activated charcoal.
Luiz Felipe Nobre et al.
Jornal brasileiro de pneumologia : publicacao oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisilogia, 39(3), 396-397 (2013-07-17)