Wichtige Dokumente
Y0000551
Doxazosin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6,7-Dimethoxy-2,4-chinazolindion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
doxazosin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2NC(=O)NC(=O)c2cc1OC
InChI
1S/C10H10N2O4/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)11-10(14)12-9(5)13/h3-4H,1-2H3,(H2,11,12,13,14)
InChIKey
KWNQIIMVPSMYEM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)