Wichtige Dokumente
Y0000450
Ketamin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(±)-Ketamin -hydrochlorid, (±)-2-(2-Chlorphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanon -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ketamine
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
InChIKey
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRIN3A(116443) , GRIN3B(116444)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)