Wichtige Dokumente
Y0000446
Hydromorphon -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
hydromorphone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=C(O2)C3=C(C[C@@H]4[C@@]5([H])[C@@]3([C@]2([H])C(CC5)=O)CCN4C)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2,4,10-11,16,19H,3,5-8H2,1H3;1H/t10-,11+,16-,17-;/m0./s1
InChIKey
XHILEZUETWRSHC-NRGUFEMZSA-N
Angaben zum Gen
human ... OPRM1(4988)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)