Wichtige Dokumente
Y0000397
Lysin-acetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Lysin -acetat (Salz), (S)-2,6-Diaminohexansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lysine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChIKey
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)